Merck
814472
TOYOPEARL® AF-Tresyl-650M Bulk Media
bottle of 100 g, phase tresyl-activated, 65 μm particle size
別名:
TOYOPEARL® AF-Tresyl-650M Bulk Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
dry, free flowing powder
包装
bottle of 100 g
メーカー/製品名
Tosoh 14472
標識化の程度
80 μmol/g dry resin ligand density
パラメーター
3 bar max. pressure
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
tresyl-activated phase
粒径
65 μm
分離法
affinity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toyopearl AF-Tresyl-650 resin is an activated resin which readily binds to amine and thiol groups. The resin is provided dry for introduction into a buffered solution containing protein or other ligand in neutral to slightly alkaline (pH 7-8) conditions.
物理的形状
Shipped in dry, free flowing powder.
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)