製品名
TSKgel® 逆相 HPLC カラム (シリカベース), phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
物質
PEEK
認証
suitable for USP L1
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh OligoDNA RP, 13352
標識化の程度
10% Carbon, not endcapped
パラメーター
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
120 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
250 Å pore diameter
使用pH
2.0-7.5
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel OligoDNA RPは、オリゴヌクレオチド、RNA、およびDNA断片(最大500 mer)の精製専用に作られ、極めて類似した配列を持つ試料をよく分離します。250Åのサイズの微細孔は、大きな半径の旋回を行うらせん形構造を持った分子に対して、優れた作用を示します。5μmの粒径により、15 cmのカラムあたり最小7,000のプレートが得られます。
物理的形状
Shipped in 50% acetonitrile - 50% water.
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)