安全性情報
813076
TSKgel® SP-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, sulfonic acid phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® SP-NPR HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
物質
PEEK
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion Na+
メーカー/製品名
Tosoh SP-NPR, 13076
パラメーター
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
200 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
3.5 cm × 4.6 mm
マトリックス
polymer particle platform
マトリックス活性基
sulfonic acid phase
粒径
2.5 μm
使用pH
2-12
分離法
cation exchange
詳細
TSKgel SP-NPRカラムは、強いカチオン交換体を用いて表面改質された無孔質親水性ポリマービーズが充填されています。タンパク質およびペプチドの分離と分析に使用されます。アデノ随伴ウイルスやその他の大形巨大分子に特に有用です。
物理的形状
Shipped in DI water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
HPLC Analysis of Purified Adeno-associated Virus (AAV) on TSKgel® SP-NPR