Key Documents
21951
Valco® Precision Samplingプランジャーチップ
size 1 mL, for use with VICI Series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas Syringes, pkg of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE
PTFE plunger tip
PTFE tip
シリンジサイズ
1 mL
詳細
plunger tip for 1mL syringe
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
VICI 013933
サイズ
1 mL
適合性
for use with Series A, A-2, C, & D Precision Sampling Syringe
for use with VICI Series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas Syringes
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas syringes. For 25 μL to 250 μL syringes, factory repair only.
法的情報
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)