Merck
808805
TSKgel® SW Type (10 µm) HPLC Column
L x I.D. 4 cm × 8 mm, diol phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
製品名
TSKgel® SW-Type Guard Column, phase diol, L × I.D. 4 cm × 8 mm, 10 μm particle size, glass
物質
glass
認証
suitable for USP L20
suitable for USP L59
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 08805
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.8 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
4 cm × 8 mm
Matrix
spherical silica
マトリックス活性基
diol phase
粒径
10 μm
使用pH
2.5-7.5
分離法
size exclusion (SEC)
詳細
Guard Column for 30 and 60 cm x 7.5mmID TSKgel® G2000SW, G3000SW, G4000SW columns.
物理的形状
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)