主要文書
8.53100
Sigma-Aldrich
Boc-D-Gln-OH
Novabiochem®
別名:
Boc-D-Gln-OH, N-α-t.-Boc-D-glutamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18N2O5
CAS番号:
分子量:
246.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amide
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N([C@H](CCC(=O)N)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-6(8(14)15)4-5-7(11)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,13)(H,12,16)(H,14,15)/p-1/t6-/m1/s1
InChI Key
VVNYDCGZZSTUBC-ZCFIWIBFSA-M
詳細
Standard building block for introduction of D-glutamine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
関連事項
Replaces: 04-13-0037
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in ethanol): +2.0 - +4.0 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3