Merck
808803
TSKgel® SP-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 8 mm, sulfonic acid phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
L × 内径:
7.5 cm × 8 mm
粒径:
10 μm
マトリックス活性基:
sulfonic acid phase
Matrix:
hydroxylated methacrylic polymer
製品名
TSKgel® SP-5PW HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 7.5 cm × 8 mm, 10 μm particle size, glass column
物質
glass column
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion Na+
メーカー/製品名
Tosoh 8803
パラメーター
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
10-45 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 8 mm
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
sulfonic acid phase
粒径
10 μm
使用pH
2-12
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel® SP-5PW columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a strong cation exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, peptides, and other biologically active molecules. TSKgel SP-5PW columns have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resins Toyopearl SP-650 and TSKgel SP-5PW (20) and (30).
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)