Merck
808807
TSKgel® SP-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 8 mm, sulfonic acid phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
product name
TSKgel® SP-5PW Guardgel Kit, phase sulfonic acid, L × I.D. 1 cm × 8 mm, 20 μm particle size, glass
物質
glass
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion Na+
メーカー/製品名
Tosoh 08807
パラメーター
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
テクニック
LPLC: suitable
L × 内径
1 cm × 8 mm
マトリックス
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
sulfonic acid phase
粒径
20 μm
使用pH
2-12
分離法
cation exchange
詳細
Each TSKgel® Guardgel Kit contains 5 mL packing material, specified in the product description, in an appropriate slurry solvent. Guardgel Kits to protect glass columns also include a column holder, a glass column, 10 mm L x 13 mm OD x 8 mm ID, 2 external endfittings, 2 caps with M6 threads, and a packing adaptor. Simple instructions to pack the guard column are included in the shipment.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)