製品名
TSKgel® Ether-5PW HPLC Column, phase ether, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
物質
stainless steel
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 08641
パラメーター
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
20 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 7.5 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
ether phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
1000 Å
使用pH
2-12
分離法
hydrophobic interaction (HIC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)