Merck
670308
Sigma-Aldrich
(R)-2-(Methoxydiphenylmethyl)pyrrolidine
95% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H21NO
CAS番号:
分子量:
267.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95% (HPLC)
光学純度
ee: ≥99.5% (HPLC)
官能基
ether
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-20-18(17-13-8-14-19-17,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,19H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
InChI Key
CGUGCZSRPDCLBT-QGZVFWFLSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
670308-VAR:
670308-BULK:
670308-500MG:
670308-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)