Key Documents
808639
TSKgel® Sugar AXI (8 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, trimethylamine phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
product name
TSKgel® Sugar AXI HPLC Column, phase trimethylamine, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 8 μm particle size
物質
stainless steel
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion HBO3-
メーカー/製品名
Tosoh 08639
パラメーター
≤20% organic solvent
0.2-0.4 mL/min flow rate
25-80 °C temperature
30 bar max. pressure (60-80 °C)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
マトリックス
polystyrene-divinylbenzene
マトリックス活性基
trimethylamine phase
粒径
8 μm
使用pH
7-10
分離法
anion exchange
詳細
TSKgel® Sugar AXI columns are packed with 8μm porous spherical PS/DVB particles which are modified with a strong anion exchanger. They are used for the isocratic separation and analysis of monosaccharides, disaccharides, and sugar alcohols.For gradient separation of carbohydrates where higher back pressures may be generated, please see the TSKgel Sugar AXG column, PN 808640, which is packed with 10μm particles.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)