安全性情報
808026
TSKgel® GMPW (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
別名:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSK-GEL®サイズ排除(PWタイプ)HPLCカラム, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 17 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L38
suitable for USP L39
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 08026
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
80 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.5 mm
マトリックス
polymer particle platform
マトリックス活性基
hydroxylated methacrylate phase
粒径
17 μm
ポアサイズ
pore diameter (<100Å - 1000Å)
使用pH
2-12
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel GMPWlは、水溶性線状ポリマー用の混床式スカウティングカラムです。 その微細孔は、分子量が500~800万 Daの範囲のポリマーを入れることができる容積になっています。このカラムでは、未知の試料の分子量プロファイルを素早く分類することにより、ルーチン分析に最適なTSK-GEL PWカラムを選択できます。混床式カラムは、試料の分子量分布が極めて広い場合にも使用されます。
物理的形状
Shipped in water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)