Merck
808027
TSK-GEL®サイズ排除(PWタイプ)HPLCカラム
phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 60 cm × 7.5 mm, 17 μm particle size
別名:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
物質
stainless steel hardware
認証
suitable for USP L38
suitable for USP L39
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 08027
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
20 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
80 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
60 cm × 7.5 mm
マトリックス
polymer particle platform
マトリックス活性基
hydroxylated methacrylate phase
粒径
17 μm
ポアサイズ
<100 Å
使用pH
2-12
分離法
size exclusion (SEC)
詳細
TSKgel GMPW is a mixed bed scouting column for water-soluble linear polymers. The pore volume can be accessed by polymers ranging in molecular weight from 500 to 8,000,000 Da. By quickly categorizing the MW profile of an unknown sample, the column enables a fast selection of the best TSKgel PW column for routine analysis. Mixed bed columns are also used when a sample has a very broad MW distribution.
物理的形状
Shipped in water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)