安全性情報
807652
TSKgel® Phenyl-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, phenyl phase
別名:
7.5 mm内径TSKgel® Phenyl-5PWカラム用ガードゲルキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品名
TSK-GEL®疎水性相互作用クロマトグラフィー(HIC)ガードゲルキット, phase phenyl, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
物質
PEEK
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh Phenyl-5PW, 07652
パラメーター
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
10-50 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
2.5 cm × 6 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
phenyl phase
粒径
20 μm
ポアサイズ
1000 Å
使用pH
2-12
分離法
hydrophobic interaction (HIC)
詳細
TSKgel Guardgel kits contain:
  • 5 mL Guardgel packing material
  • Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16" exit
  • 2 Replacement frits
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.01" ID
  • Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • All hardware is 316 stainless steel
物理的形状
Shipped in water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.2 °F
引火点(℃)
39 °C
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
807652:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)