安全性情報
05-718
Sigma-Aldrich
Anti-PML Antibody, clone 36.1-104
clone 36.1-104, Upstate®, from mouse
別名:
Anti-MYL, Anti-PP8675, Anti-RNF71, Anti-TRIM19
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
36.1-104, monoclonal
化学種の反応性
mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PML(5371)
詳細
前骨髄球性白血病(PML:Promyeloctic Leukemia)遺伝子製品は増殖抑制特性を持つ核タンパク質であり、元々は急性前骨髄球性白血病の融合タンパク質であるPML-レチノイン酸受容体アルファ(RAR alpha)との関係で同定されました。 明確に区別できる複数の核構造(核小体)の内部に局在するPMLはPML-RAR alphaの発現によって破壊されます。
特異性
PMLを認識します。
免疫原
マウスPML(promyelocytic leukemia protein)に相当する6His融合タンパク質
アプリケーション
ダイレクトPML、抗PML抗体を伴う前骨髄球性白血病タンパク質(Promyelocytic Leukemia Protein)としても知られており、クローン36.1-104(マウスモノクロナール抗体)はICC & WBで機能することが実証されています。
研究のサブカテゴリ
転写因子
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
通常、マウス胚線維芽細胞(MEF1)由来のRIPAライセートに免疫ブロットを適用して評価します。
ターゲットの説明
90-106 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製タンパク質G免疫グロブリン、0.05%アジ化ナトリウムを添加した0.1Mトリスグリシン、0.105 M塩化ナトリウム(pH 7.4)を保存剤として使用。
精製プロテインG
保管および安定性
-20°Cで出荷日から2年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
MEF1細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-718:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
SUMOylation of Tr2 orphan receptor involves Pml and fine-tunes Oct4 expression in stem cells.
Sung Wook Park, Xinli Hu, Pawan Gupta, Ya-Ping Lin, Sung Gil Ha, Li-Na Wei
Nature Structural and Molecular Biology null
Abrar Ahmed et al.
Scientific reports, 7, 44539-44539 (2017-03-21)
Promyelocytic Leukemia (PML) is a nuclear protein that forms sub-nuclear structures termed nuclear bodies associated with transcriptionally active genomic regions. PML is a tumour suppressor and regulator of cell differentiation. We demonstrate that PML promotes TNFα-induced transcriptional responses by promoting
Jacques Dutrieux et al.
PLoS pathogens, 11(11), e1005280-e1005280 (2015-11-14)
PML (Promyelocytic Leukemia protein), also known as TRIM19, belongs to the family of tripartite motif (TRIM) proteins. PML is mainly expressed in the nucleus, where it forms dynamic structures known as PML nuclear bodies that recruit many other proteins, such
Peter Brand et al.
PMC biophysics, 3(1), 3-3 (2010-03-09)
The mammalian cell nucleus contains a variety of organelles or nuclear bodies which contribute to key nuclear functions. Promyelocytic leukemia nuclear bodies (PML NBs) are involved in the regulation of apoptosis, antiviral responses, the DNA damage response and chromatin structure
SUMO-1-dependent allosteric regulation of thymine DNA glycosylase alters subnuclear localization and CBP/p300 recruitment.
Mohan, RD; Rao, A; Gagliardi, J; Tini, M
Molecular and cellular biology null