安全性情報
807211
TSKgel® SP-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, sulfonic acid phase
別名:
TSKGEL SP-5PW KIT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品名
TSK-GEL®陽イオン交換HPLCガードゲルキット, phase sulfonic acid, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
物質
PEEK
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion Na+
メーカー/製品名
Tosoh SP-5PW, 07211
パラメーター
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
2.5 cm × 6 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
sulfonic acid phase
粒径
20 μm
ポアサイズ
1000 Å
使用pH
2-12
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
内径7.5 mmのTSKgel SP-5PWカラム用ガードゲルキット
物理的形状
Shipped in water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.2 °F
引火点(℃)
39 °C
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
807211:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)