Merck
807166
TSKgel® QAE-2SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, ammonium ion, quaternary phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
製品名
TSKgel® QAE-2SW HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L14
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion H2PO4-
メーカー/製品名
Tosoh 07166
パラメーター
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
Matrix
spherical silica
マトリックス活性基
ammonium ion, quaternary phase
粒径
5 μm
使用pH
2.0-7.5
分離法
anion exchange
関連するカテゴリー
詳細
TSKgel® QAE-2SW columns are packed with 5μm porous spherical silica beads which are surface modified with a strong anion exchanger. They are used for the separation and analysis of peptides, nucleotides, nucleosides and other biologically active molecules.
物理的形状
Shipped in methanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)