Key Documents
807646
TSKgel® QAE-2SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, ammonium ion, quaternary phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
product name
TSKgel® QAE-2SW Guardgel Kit, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 5 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L14
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion H2PO4-
メーカー/製品名
Tosoh 07646
パラメーター
0-100% organic solvent
10-45 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
2.5 cm × 6 mm
マトリックス
spherical silica
マトリックス活性基
ammonium ion, quaternary phase
粒径
5 μm
使用pH
2.0-7.5
分離法
anion exchange
詳細
TSKgel Guardgel kits contain:
  • 5 mL Guardgel packing material
  • Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16" exit
  • 2 Replacement frits
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.01" ID
  • Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • all hardware is 316 stainless steel
物理的形状
Shipped in methanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)