Merck
807164
TSKgel® DEAE-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
製品名
TSKgel® DEAE-5PW HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
物質
PEEK
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion Cl-
メーカー/製品名
Tosoh 07164
パラメーター
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 7.5 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
DEAE (diethylaminoethyl) phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
1000 Å
使用pH
2-12
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
TSKgel DEAE-5PWカラムは、弱いアニオン交換体を用いて表面改質された多孔質親水性ポリマービーズが充填されています。タンパク質、ヌクレオチド、ヌクレオシドおよびその他の生物活性分子の分離と分析に使用されます。内径2 mm~55 mmのカラムが用意されています。カラムのハウジングは、ガラスまたはステンレス鋼です。このカラムのバックボーンの化学的性質と選択性は、大量処理用レジンであるToyopearl DEAE-650およびTSK-GEL DEAE-5PWと同じです。
物理的形状
Shipped in water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)