About This Item
化学式:
C6H5CO2C6H5
CAS番号:
分子量:
198.22
Beilstein:
1566346
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.21
おすすめの製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
80229-VAR:
80229-BULK:
80229-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)