製品名
TSKgel® Amide 80 Direct Connect Guard Column, phase carbamoyl, L × I.D. 1 cm × 2.0 mm, 2 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L68
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 23460
パラメーター
150 bar max. pressure
50 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
1 cm × 2.0 mm
表面積
450 m2/g
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
carbamoyl phase
粒径
2 μm
動作pH範囲
2.0-7.5
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
分析カラム
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
80023460 | 4061833365700 |