Merck
80023455
TSKgel® Amide-80 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 2.0 mm, carbamoyl phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
製品名
TSKgel® Amide 80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 10 cm × 2.0 mm, 2 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L68
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 23455
パラメーター
400 bar max. pressure
50 °C
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 2.0 mm
表面積
450 m2/g
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
carbamoyl phase
粒径
2 μm
動作pH範囲
2.0-7.5
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)