Key Documents
SRP4850
Sigma-Aldrich
熱ショックタンパク質22 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
別名:
α-クリスタリンC鎖, E2IG1, HMN2A, HSP22, HSPB8 H11 HMN2 CMT2L DHMN2, 熱ショックタンパク質β-8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
分子量
~22 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
endotoxin, tested
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... HSPB8(26353)
詳細
E. coliで発現させたリコンビナントヒト熱ショックタンパク質を、独自のクロマトグラフィー法で精製しています。
物理的形状
凍結乾燥品。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
Reconstitute in H20 to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. The solution can then be diluted to other aqueous buffers.