Merck
80023451
TSKgel® UP-SW Direct Connect (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, diol phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品名
TSKgel® UP-SW Direct Connect Guard Column for P/N 80023448/9, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L20
suitable for USP L59
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 0023451
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
0-30% aqueous soluble organic solvents
10-30% temp. range
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
2 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
diol phase
粒径
2 μm
ポアサイズ
250 Å
使用pH
2.5-7.5
分離法
size exclusion (SEC)
関連するカテゴリー
その他情報
Related Catagories: Analytical/Chromatography, HPLC, HPLC & FPLC Columns for Biopolymer Separations, TSKgel Gel Filtration Columns for Proteins and Other Biopolymers, TSKgel Gel Filtration Columns to Analyze Purity and Aggregates, TSKgel Size Exclusion Columns
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)