Merck
794-0376
HPLC Analysis of Bovine Liver Extract on Mono Q® 5/50 GL
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Mono Q 5/50 GL, 5 cm x 5 mm I.D., 10 μm particles (5-4807)
mobile phase: [A] 50 mM diethanolamine, pH 8.8; [B] 50 mM diethanolamine + 1.0M sodium chloride, pH 8.8
flow rate: 1.0 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 100 μL 1.6 mg protein
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Mono Q is a registered trademark of Cytiva
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)