アッセイ
≥94.0% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -31.0 to -25.0, c = 0.1 in methanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99%
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(C[C@@H](O)CCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C13H25NO5/c1-5-6-10(15)7-13(18)19-11(8-12(16)17)9-14(2,3)4/h10-11,15H,5-9H2,1-4H3/t10-,11+/m0/s1/i2D3
InChI Key
VYEONLJQPYRKAN-PKQKJBAESA-N
Jan Code
79318-BULK:
79318-1MG:
79318-10MG:
79318-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)