Merck
78884
Supelco
[(3R)-3-Hydroxydecanoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxodecyl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17D3H30NO5
分子量:
334.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]/D -22.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99%
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H33NO5/c1-5-6-7-8-9-10-14(19)11-17(22)23-15(12-16(20)21)13-18(2,3)4/h14-15,19H,5-13H2,1-4H3/t14-,15-/m1/s1/i2D3
InChI Key
VCRSQDIROUELAR-ZRFWCEMQSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
78884-VAR:
78884-10MG:
78884-BULK:
78884-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)