アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]/D -17.0 to -11.0, c = 0.1 in methanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(/C=C/C=C\CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C17H29NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4/h9-12,15H,5-8,13-14H2,1-4H3/b10-9-,12-11+/t15-/m1/s1
InChI Key
URTBCBICNCMCPB-CWUOWYQYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
79669-BULK:
79669-50MG:
79669-VAR:
79669-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)