About This Item
化学式:
O2NC6H3(NH2)2
CAS番号:
分子量:
153.14
Beilstein:
608106
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.21
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
199-201 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1ccc(cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,7-8H2
InChI Key
RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
77833-BULK:
77833-VAR:
77833-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)