Merck
77696
Supelco
L-キヌレニン
analytical standard
別名:
β-アントラニロイル-D-アラニン, L-2-アミノ-4-(2-アミノフェニル)-4-オキソブタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N2O3
CAS番号:
分子量:
208.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChI Key
YGPSJZOEDVAXAB-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
トリプトファンの分解経路における重要な中間体です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
77696-VAR:
77696-10MG:
77696-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)