テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
試験パラメータ
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: acidified drinking water
SPE tube/cartridge: ENVI-18 DSK SPE Disk, 47 mm (57171)
condition: 5 mL dichloromethane; 5 mL methanol; 5 mL DI water
sample addition: 5 mL water sample
elution: 2 x 5 mL acetonitrile rinsing internal chamber of sample reservoir thoroughly
column: 5% phenyl polysiloxane, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, SLB-5ms, 28471-U)
oven: 40 °C to 160 °C (3 min), then to 300 °C (3 min) at 6 °C/min
detector: MS, scan range m/z = 45-450
carrier gas: helium, 33 cm/sec
injection: 1 μL split/splitless, 1 min delay
適合性
application for SPE
アプリケーション
environmental
food and beverages
アプリケーション
Adjust 1 L drinking water to pH <2 with 6 N HCl. Add 5 mL methanol and mix thoroughly
法的情報
アナライト
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)