Merck
57173
Supelco
ENVI-Diskホルダー
for use with 47 mm ENVI-Disk disks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
品質水準
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with 47 mm ENVI-Disk disks
詳細
ENVI-Diskホルダ-は47 mm ENVI-DSK SPEディスク専用です。
ホルダ-は独自のデザインにより、ディスクにしわができたり破れたりすることがないよう、正確な位置にしっかりと固定します。スクリュ-クランプはディスクおよびシ-ル表面に均等に圧力をかけることで漏れを防止します。ばね式クランプではENVI-ディスクホルダ-を完全にシ-ルすることができません。
本ユニットは、容量1 Lのサンプル漏斗、ねじ式スクリュ-クランプ、PTFEディスク支持体、PTFEフィルタ-ベ-ス/アダプタ-(真空吸引接続用フィッティング付き)各1個からなります。フィルタ-ベ-スは40/35のテ-パ-型すりガラスネックのある1 Lフラスコであればどのようなものにも適合します。ディスク溶出液の回収には25×250 mm試験管を使用します。
ホルダ-を使用する際は、まずベ-ス/アダプタ-を1 Lフラスコに載せ、ベ-スのディスク支持体の中央にENVI-DSKを置きます。スクリュ-クランプを緩めて漏斗をセットしてからクランプを締め、ユニットを固定します。ベ-ス/アダプタ-を真空ポンプにつなぐとユニットの準備は完了です。
法的情報
ENVI-Disk is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)