Merck
72956
Supelco
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-トリデカフルオロオクチルアクリラート
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
1H,1H,2H,2H-アクリル酸ペルフルオロオクチル, TFOA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCO2CH2CH2(CF2)5CF3
CAS番号:
分子量:
418.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
含みます
0.1% stabilizer (4-tert-Butylcatechol)
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
LC/MS: suitable
屈折率
n20/D 1.338 (lit.)
bp
76-80 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.554 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C11H7F13O2/c1-2-5(25)26-4-3-6(12,13)7(14,15)8(16,17)9(18,19)10(20,21)11(22,23)24/h2H,1,3-4H2
InChI Key
VPKQPPJQTZJZDB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver,Teeth
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72956-25MG:
72956-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)