Merck
72643
Supelco
2-tert-ブチル-4-エチルフェノール
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H3(C2H5)OH
CAS番号:
分子量:
178.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
250 °C (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H18O/c1-5-9-6-7-11(13)10(8-9)12(2,3)4/h6-8,13H,5H2,1-4H3
InChI Key
LZHCVNIARUXHAL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
72643-100MG:
72643-VAR:
72643-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)