フォーム
beads
pellets
品質水準
自己発火温度
1022 °F
melt index
6.5 g/10 min (343 °C/2.16 kg, ASTM D1238)
分子量
average Mn ~22,000 by MO
硬度
69 (Rockwell M, ASTM D 785)
屈折率
n20/D 1.633
還元粘度
0.43-0.46 dL/g, 0.2 % (w/v) in chloroform(25 °C)(lit.)
転移温度
Tg 190 °C
密度
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2.Oc3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C15H16O2.C12H10O4S/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h3-10,16-17H,1-2H3;1-8,13-14H
InChI Key
ZUZZUJNBGCVPLQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
特徴および利点
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
182443-5G:
182443-500G:
182443-250G:
182443-VAR:
182443-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Materials Issues in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
182443-250G | 4061838755827 |
182443-500G | |
182443-5G | 4061838137852 |