Merck
72642
Supelco
2-メトキシヒドロキノン
analytical standard
別名:
2,5-ジヒドロキシアニソール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)C6H3(OH)2
CAS番号:
分子量:
140.14
Beilstein:
2045285
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
88-91 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O3/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3
InChI Key
LAQYHRQFABOIFD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
72642-VAR:
72642-100MG:
72642-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)