Merck
69388
Supelco
2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-bis(1-メチル-1-フェニルエチル)フェノール
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H29N3O
CAS番号:
分子量:
447.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
139-143 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)(c1ccccc1)c2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)c3ccccc3)-n4nc5ccccc5n4
InChI
1S/C30H29N3O/c1-29(2,21-13-7-5-8-14-21)23-19-24(30(3,4)22-15-9-6-10-16-22)28(34)27(20-23)33-31-25-17-11-12-18-26(25)32-33/h5-20,34H,1-4H3
InChI Key
OLFNXLXEGXRUOI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
383.0 °F - closed cup
引火点(℃)
195 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
69388-VAR:
69388-BULK:
69388-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)