Merck
69085
Supelco
Di(ethylene glycol) dibenzoate
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5CO2CH2CH2)2O
CAS番号:
分子量:
314.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.544 (lit.)
bp
235-237 °C/7 mmHg (lit.)
密度
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C(OCCOCCOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O5/c19-17(15-7-3-1-4-8-15)22-13-11-21-12-14-23-18(20)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2
InChI Key
NXQMCAOPTPLPRL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
69085-100MG:
69085-BULK:
69085-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)