Merck
66881-U
Supelco
Empore封入テープ、96ウェル用
pk of 10 pads (25 sheets/pad)
別名:
Empore™ SPE 96ウェル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
13111000
NACRES:
NB.21
物質
polypropylene filter (graded density)
品質水準
包装
pk of 10 pads (25 sheets/pad)
メーカー/製品名
CDS Analytical 98-0604-0472-4
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
ベッド容積
18 μL
膜平均直径
5.5 mm
膜厚
0.75 mm
ウェル容積
1.2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Empore膜SPE技術は、不活性ポリテトラフルオロエチレンフィブリルのネットワーク構造内に堅く組み込まれたSPE粒子から構成されます(SPE粒子:90重量%、ポリテトラフルオロエチレン:10重量%)。SPE-膜の製造プロセスにより、従来の吸着剤/充てん層SPE製品に対して明確な利点を持つ、密度と均一性の高い抽出媒体が得られます。Empore SPE技術では、従来の充てん層より密度が高く均一な抽出層が得られるため、層の重量低減、分析対象物から微細孔への拡散経路短縮、および抽出の効率向上が可能になります。
Empore 96ウェル製品ラインは、高スループットSPEに最適で、ユーザーは最大96個の試料を並行処理できます。 独自のEmpore技術は、SPEディスク上に設けられた一連のポリプロピレン(PP)プレフィルターで構成されています。PPプレフィルターは、大流量化とともに、詰まるリスクを低減する深さフィルターとして機能します。
時間および費用の節約
  • SPE層の質量低減 = SPE溶媒および溶出体積の減少
  • SPE溶出液の蒸発時間の最小化
  • SPE溶出液を直接注入できる可能性
  • 高密度かつ均一な抽出媒体 = SPEのチャネリングおよび空隙なし
  • 効率的な質量輸送速度による大流量化
  • SPE微粉をなくしてカラムおよび装置寿命を延長
Designed for sealing unused portions of a 96-well filter/SPE plate during vacuum processing. Each sheet is comprised of a polypropylene fil coated with a synthetic rubber adhesive. Each sheet is coupled with a liner tab for easy handling and dispensing.
特徴および利点
  • 溶出液が少ない(≤ 100μL)ため、直接注入法の使用や、溶出液蒸発時間の短縮を可能にします。
  • 回収率と再現性を損なうリスクなしに大流量化が可能です。
  • 独自のプレフィルターにより、詰まるリスクが低減されます。
  • ルアーチップカラーにより、二次汚染の可能性がなくなります。
適合性
注記:Empore 96ウェルSPE製品は、Supelco PlatePrep真空マニホールド(カタログ番号57192-Uおよび575650-U)に適合しません。Empore 96ウェル製品と組み合わせて使用するには、Empore 96ウェル真空マニホールド(カタログ番号66879-U)をお勧めします。
法的情報
Empore is a trademark of CDS Analytical
免責事項
CDS Analytical LLC recently acquired the rights to Empore products from 3M Purification Inc. For an interim phase, you may receive products packaged with either manfacturer′s branding.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)