製品名
Empore™ SPEカートリッジ, matrix active group C18-SD, volume 3 mL, pk of 50
物質
polypropylene filter (graded density pre-filter)
特徴
endcapped
包装
pk of 50
メーカー/製品名
CDS Analytical 98-0604-0198-5
標識化の程度
18% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
ベッド内径
7 mm
膜厚
0.75 mm
容量
3 mL
マトリックス活性基
C18-SD
粒径
50 μm
ポアサイズ
60 Å pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Empore膜SPE技術は、不活性ポリテトラフルオロエチレンフィブリルのネットワーク構造内に堅く組み込まれたSPE粒子から構成されます(SPE粒子:90重量%、ポリテトラフルオロエチレン:10重量%)。SPE-膜の製造プロセスにより、従来の吸着剤/充てん層SPE製品に対して明確な利点を持つ、密度と均一性の高い抽出媒体が得られます。Empore SPE技術では、従来の充てん層より密度が高く均一な抽出層が得られるため、層の重量低減、分析対象物から微細孔への拡散経路短縮、および抽出の効率向上が可能になります。
微粒子が下部の膜に到達しないように、SPE膜の上にポリプロピレン製プレフィルターが設けられています。粒子はEmpore膜内に密に充てんされ、均一に分布しているため、優れた抽出効率と再現性が得られます。
時間および費用の節約
微粒子が下部の膜に到達しないように、SPE膜の上にポリプロピレン製プレフィルターが設けられています。粒子はEmpore膜内に密に充てんされ、均一に分布しているため、優れた抽出効率と再現性が得られます。
時間および費用の節約
- SPE層の質量低減 = SPE溶媒および溶出体積の減少
- SPE溶出液の蒸発時間の最小化
- SPE溶出液を直接注入できる可能性
- 高密度かつ均一な抽出媒体 = SPEのチャネリングおよび空隙なし
- 効率的な質量輸送速度による大流量化
- SPE微粉をなくしてカラムおよび装置寿命を延長
特徴および利点
- 試料および溶出液の体積減少
- 溶出液の蒸発時間短縮
- サンプリングのスループット増大
- チャネリング効果消滅
- 再現性のある高い回収率
その他情報
Recommended for the extraction of moderately-polar to non-polar analytes from aqueous samples (e.g., biological plasma).
法的情報
Empore is a trademark of CDS Analytical
免責事項
CDS Analytical LLC recently acquired the rights to Empore products from 3M Purification Inc. For an interim phase, you may receive products packaged with either manfacturer′s branding.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Tianlan Lan et al.
Life sciences, 262, 118501-118501 (2020-09-30)
Major depressive disorder, as a destructive mental health disorder, is a major contributor to disability and death. Numerous studies have illustrated that activation of inflammation and fluctuating immune reactions play a crucial role in the physiopathology of depression. The effectiveness
Zehui Zhang et al.
FEBS letters, 593(8), 820-830 (2019-03-23)
The respiratory glycoprotein hemocyanin has been implicated in immune-related functions. Using lectin blotting, we show that the binding of shrimp (Litopenaeus vannamei) hemocyanin to concanavalin A decreases markedly with O-glycosidase treatment but not with PNGase F. Twelve O-glycosylation sites, three on
Yong He et al.
Life sciences, 211, 102-117 (2018-09-12)
Although decades of research have revealed numerous molecular abnormalities in the hippocampus associated with depression, the different mechanisms involved in the susceptibility and resilience of mice to chronic social defeat stress (CSDS)-induced depression remain poorly understand. Through the social defeat
Junlin Song et al.
BMC genomics, 20(1), 363-363 (2019-05-11)
Color polymorphism, a high-valued trait, is frequently observed in molluscan shellfish. The QN Orange scallop, a new scallop strain successively selected from the interspecific hybrids of the bay scallop (Argopecten irradians irradians) and the Peruvian scallop (Argopecten purpuratus), is distinguished
Changqing Du et al.
International journal of molecular medicine, 43(5), 1991-2004 (2019-03-22)
Acute myocardial infarction (AMI) is one of the most common and life‑threatening cardiovascular diseases. However, the ability to diagnose AMI within 3 h is currently lacking. The present study aimed to identify the differentially expressed proteins of AMI within 3