製品名
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel hardware
認証
suitable for USP L26
詳細
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
製品種目
BIOshell
特徴
endcapped
特定アナライト
IgG
メーカー/製品名
BIOshell
包装
1 ea of
標識化の程度
0.6% carbon loading
パラメーター
1000 bar pressure (14500 psi)
90 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 2.1 mm
表面積
22 m2/g
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
C4 (butyl) phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
1000 Å
動作pH範囲
2-9
分離法
reversed phase
法的情報
ガードカートリッジ
抗体
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
63283-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)