Merck
59999-U
Supelco
Supel Carbon LC (2.7 µm) HPLC Columns
Stand-alone, for use with Supel Carbon LC guard cartridges
別名:
Supel Carbon LC, Guard Cartridge Holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115730
NACRES:
SB.52
製品名
Supel Carbon LC Guard Cartridge Holder, Stand-alone, for use with Supel Carbon LC guard cartridges
物質
stainless steel column
製品種目
Supel
包装
pkg of 1 ea fittings included
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
適合性
for use with Supel Carbon LC guard cartridges
脚注
To be used in line with 2.1, 3.0, and 4.6 mm I.D. Supel Carbon LC, 2.7 mm HPLC Columns.
Includes one holder, two ferrules, two nuts, and one piece of tubing to connect guard to column.
おすすめ製品
Supel Carbon LC Guard Cartridges, Cat. No. 59995-U, 59988-U, or 59981-U
法的情報
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Supel™ Carbon LC U/HPLC columns packed with porous graphitic carbon (PGC) particles, used for the HPLC, UHPLC, UPLC, and LC-MS separation of polar or charged compounds at high temperatures (up to 250 ˚), pressures up to 700 bar, and the mobile phase pH range of 1-14.