Merck
50399-U
Supelco
Ascentis® Express 90Å C8 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
Ascentis® Express C8, 5 μm Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, pkg of 3 ea
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L7
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
包装
pkg of 3 ea
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
5 mm × 4.6 mm
表面積
90 m2/g
Matrix
superficially porous particle
マトリックス活性基
C8 (octyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
90 Å
使用pH
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ascentis Expresガードカラムは、Ascentis Expressカラムの極めて高い性能を保ったまま、高価な分析用カラムを物理的(ろ過)および化学的に保護します。Ascentis Expresガードカラムは、手締めだけで9000 psi(600 bar)までの圧力で連続使用できます。ガードカートリッジは、ガードカラムホルダーを流路から取り外さずに簡単に交換できます。カートリッジには、Ascentis ExpressFused-Core®粒子が充填されています。ガードカラムホルダーは別にご注文ください。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.