product name
Ascentis® Express Biphenyl Guard Column, pkg of 3 ea, 2.7 μm particle size, L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel hardware
品質水準
認証
suitable for USP L11
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
包装
pkg of 3 ea
メーカー/製品名
Ascentis®
標識化の程度
7% carbon loading
パラメーター
60 °C max. temp.
9000 psi max. pressure (600 bar)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
0.5 cm × 2.1 mm
表面積
135 m2/g
不純物
<5 ppm metals
マトリックス
particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
biphenyl phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
使用pH
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.