Merck
59252-U
Supelco
SUPELCOGEL 8Ca (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
別名:
SUPELCOGEL 8% Crosslinked Guard Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
L × 内径:
5 cm × 4.6 mm
粒径:
9 μm
Matrix:
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
製品名
SUPELCOGEL 8Ca, 8% Crosslinked HPLC Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L19
製品種目
SUPELCOGEL
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
SUPELCOGEL
包装
1 ea of
パラメーター
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 4.6 mm
Matrix
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
粒径
9 μm
分離法
ligand exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
This guard column does not include tubing, nuts or ferrules. Please order them separately.
法的情報
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)