安全性情報
58934C30
Supelco
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L68
製品種目
SUPELCOSIL
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
SUPELCOSIL
包装
1 ea of
標識化の程度
12.5% carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 3 mm
表面積
170 m2/g
表面被覆率
surface coverage 3.4 μmol/m2
マトリックス
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
amide, alkyl phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
pH範囲
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Suplex pKb-100カラムの特徴は、SUPELCOSIL LC-ABZカラムと同じ結合相であるということです。特別に不活性化されたカラムですが、Suplex pKb-100カラムはエンドキャップ未処理で、SUPELCOSIL LC-ABZカラムはエンドキャップ処理されています。エンドキャップ試薬を使用していないので、Suplex pKb-100の強塩基性化合物に対する分離は良好ですが、試料に酸や双性イオンが含まれる場合はLC-ABZカラムが推奨されます。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)