Key Documents
58803
Cutting Wheel for TC-10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
詳細
TC-10
包装
pkg of 3 ea
詳細
SSIモデルTC-10チューブカッターの交換用カッティングホイールTC-20モデルには適合しません。
脚注
SSI TC-10型チュ-ブカッタ-の替刃です。TC-20型にはお使いになれません。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)