安全性情報
58249
Valco®ユニオン
internal reducing, 1/4 to 1/16 in., bore size 0.75 mm
別名:
Valco®レデューシングユニオン1/4→1/16インチ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
stainless steel
詳細
zero dead volume 0.75 mm bore
包装
pkg of 1 ea
穴サイズ
0.75 mm
フィッティング
1/16 in. Valco (nut and ferrule included)
1/4 in. Valco (nut and ferrule included)
適合性
1/4 to 1/16 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特に記載のない限り、ステンレス製ナット、フェラルが含まれています。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)