Merck
57801
Supelco
Tetracosanoic-1,2,3,4-13C4 acid
analytical standard
別名:
Lignoceric acid-1,2,3,4-13C4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4C20H48O2
分子量:
372.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.13
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[13C](O)[13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI Key
QZZGJDVWLFXDLK-UMABCEJASA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
57801-1MG:
57801-10MG:
57801-BULK:
57801-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)