Merck
577528-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
別名:
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
製品名
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L11
製品種目
BIOshell
特徴
endcapped
包装
1 ea of
標識化の程度
4.7% Carbon loading
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
カラムL × 内径
15 cm × 2.1 mm
表面積
90 m2/g
Matrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
Phenyl-Hexyl (dimethylphenyl-hexylsilane) bonding phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
160 Å pore size
動作pH範囲
2-9
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on a 160 Å Fused-Core® particle design. The particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency for high molecular weight solutes (up to 20 kDa) due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thick porous shell and the small overall particle size of 2.7 μm. The end-capped, phenyl-hexyl bonded phase of the Peptide Phenyl-Hexyl provides a stable, reversed phase packing with a pore structure and pore size that is optimized for reversed-phase HPLC separations of peptides and polypeptides, using typical acidic mobile phases favored for proteomic applications.
アナリシスノート
The target analytes include peptides and polypeptides < 20 kDa.
法的情報
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
HPLC separates and identifies large biomolecules like proteins and peptides by pumping the sample through a sorbent-packed column.
高速液体クロマトグラフィー(HPLC)は、サンプル中のタンパク質やペプチドなどのさまざまな生体高分子を分離、同定するために用いることができます。HPLCでは、溶媒(移動相)を使ってサンプルを吸着物質(固定相)が充てんされたカラム中に高圧で注入します。